4-Acetamido-2-methylbenzoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 103204-69-9
Molecular Formula: C10H11NO3
Formula Weight: 193.21
Melting Point: ca 248° dec.
MDL No.: MFCD02258874
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃ Punto di fusione: ∼ 248 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02258874 CAS Number: 103204-69-9 |