Stampa…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
H27627.03 H27627.06
H27627.03EA 71.2 EUR
H27627.03 H27627.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 99768-12-4 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: 220-225° MDL No.: MFCD01632203
Formula: C₈H₉BO₄
Punto di fusione: 220…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632203
CAS Number: 99768-12-4