Stampa…
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
H27444.06 H27444.03
H27444.06EA 86.5 EUR
H27444.06 H27444.03
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 99769-19-4 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: 136° MDL No.: MFCD02093046
Formula: C₈H₉BO₄
Punto di fusione: 136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093046
CAS Number: 99769-19-4