Stampa…
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
369830010 369830050 369830250
ACRO369830010EA 40.5 EUR
ACRO369830010 ACRO369830050 ACRO369830250
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Peso molecolare: 179,97 g/mol
Punto di fusione: 187…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093046
CAS Number: 99769-19-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %