2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
L17958.03
L17958.06
L17958.03EA
50.2
EUR
L17958.03
L17958.06
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 374538-03-1
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 8313459
Formula:
C₈H₉BO₄ Peso molecolare: 179,97 g/mol Punto di fusione: 68…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179452 CAS Number: 374538-03-1 |