Stampa…
4-Phenylazophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Phenyldiazenyl)phenol
B25198.06 B25198.14 B25198.22
B25198.06EA 23.1 EUR
B25198.06 B25198.14 B25198.22
4-Phenylazophenol ≥98%
4-Phenylazophenol
Purity: 98% CAS No.: 1689-82-3 Molecular Formula: C12H10N2O Formula Weight: 198.23 Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00002330
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Peso molecolare: 198,23 g/mol
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002330
CAS Number: 1689-82-3
EINECS: 216-880-6