Stampa…
4-Phenylazophenol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Phenyldiazenyl)phenol
417360250 417361000
ACRO417360250EA 58.1 EUR
ACRO417360250 ACRO417361000
4-Phenylazophenol 97%
4-Phenylazophenol
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Peso molecolare: 198,23 g/mol
Punto di fusione: 150…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002330
CAS Number: 1689-82-3
EINECS: 216-880-6
Visualizza i codici
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %