Stampa…
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L17414.03 L17414.06
L17414.03EA 70.9 EUR
L17414.03 L17414.06
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥98%
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Purity: 98+% CAS No.: 25245-29-8 Molecular Formula: C9H11IO3 Formula Weight: 294.09 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 1529690
Formula: C₉H₁₁IO₃
Peso molecolare: 294,09 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318153
CAS Number: 25245-29-8