5-Acetamido-2-aminobenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 50670-83-2
Molecular Formula: C9H10N2O3
Formula Weight: 194.19
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 2726882
Formula:
C₉H₁₀N₂O₃ Punto di fusione: ∼ 230 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060120 CAS Number: 50670-83-2 EINECS: 256-702-4 |