4-(Allyloxy)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 40663-68-1
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 150…152 °C (18 mmHg) Densità: 1,058 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014133 CAS Number: 40663-68-1 EINECS: 255-027-2 |