3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2530-85-0
Molecular Formula: C10H20O5Si
Formula Weight: 248.35
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.431
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 1952435
MDL No.: MFCD00008593
Formula:
C₁₀H₂₀O₅Si Punto di ebollizione: 190 °C Densità: 1,045 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008593 CAS Number: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |