Stampa…
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
216550050 216551000 216555000
ACRO216550050EA 24.7 EUR
ACRO216550050 ACRO216551000 ACRO216555000
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Formula: C₁₀H₂₀O₅Si
Punto di ebollizione: 253 °C (1017hPa)
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008593
CAS Number: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤70 APHA