Stampa…
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
105950100 105950500
ACRO105950100EA 29.9 EUR
ACRO105950100 ACRO105950500
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
N-Benzylglycine ethyl ester
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 140…142 °C (10 mmHg)
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009174
CAS Number: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %