Stampa…
3,6-Dithia-1,8-octanediol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,8-Dihydroxy-3,6-Dithiaoctane, 2,2-(Ethane-1,2-diylbis(sulphanediyl))diethanol
A17654.09 A17654.18 A17654.30
A17654.09EA 20.8 EUR
A17654.09 A17654.18 A17654.30
3,6-Dithia-1,8-octanediol ≥97%
3,6-Dithia-1,8-octanediol
Purity: 97% CAS No.: 5244-34-8 Molecular Formula: HOCH2CH2SCH2CH2SCH2CH2OH Formula Weight: 182.31 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 170°/0.8mm MDL No.: MFCD00002911
Formula: C₆H₁₄O₂S₂
Peso molecolare: 182,31 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C (0,8 mmHg)
Punto di fusione: 63…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002911
CAS Number: 5244-34-8
EINECS: 226-045-8