(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 122-07-6
Molecular Formula: CH3NHCH2CH(OCH3)2
Formula Weight: 119.16
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4115
Odour: Ammonia-like
pH: 10.9
Melting Point: -73°
Boiling Point: 139-140°
Beilstein Reference: 605322
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008485
Formula:
C₅H₁₃NO₂ Peso molecolare: 119,16 g/mol Punto di ebollizione: 139…140 °C Punto di fusione: –73 °C Densità: 0,928 Flash Pt: 29 °C (84 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008485 CAS Number: 122-07-6 EINECS: 204-520-0 ADR: 3,III |