3,6-Dioxaoctamethylenediamine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
Purity: 97+%
CAS No.: 929-59-9
Molecular Formula: (CH2OCH2CH2NH2)2
Formula Weight: 148.20
Flash Point: 121°(250°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.01
Refractive Index: 1.4610
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 105-109°/6mm
Beilstein Reference: 1739187
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040474
Formula:
C₆H₁₆N₂O₂ Peso molecolare: 148,20 g/mol Punto di ebollizione: 105…109 °C (6 mmHg) Densità: 1,01 Flash Pt: 121 °C (250 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040474 CAS Number: 929-59-9 EINECS: 213-203-6 ADR: 8,III |