N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 3030-47-5
Molecular Formula: C9H23N3
Formula Weight: 173.30
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point:
Formula:
C₉H₂₃N₃ Punto di ebollizione: 199 °C Punto di fusione: < –20 °C Densità: 0,830 Flash Pt: 72 °C (161 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014876 CAS Number: 3030-47-5 EINECS: 221-201-1 ADR: 8,II |