Triethyl methanetricarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 6279-86-3
Molecular Formula: C10H16O6
Formula Weight: 232.23
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₆O₆ Punto di ebollizione: 253 °C Punto di fusione: 26…29 °C Densità: 1,095 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009150 CAS Number: 6279-86-3 EINECS: 228-477-2 |