Stampa…
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
139630250 139631000
ACRO139630250EA 111 EUR
ACRO139630250 ACRO139631000
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Triethyl methanetricarboxylate
Formula: C₁₀H₁₆O₆
Peso molecolare: 232,23 g/mol
Punto di ebollizione: 253 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 29 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009150
CAS Number: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %