Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₁₁H₁₈O₆ Punto di ebollizione: 99 °C (,5 mmHg) Densità: 1,07 g/cm³ Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009154 CAS Number: 7459-46-3 EINECS: 231-235-9 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |