Stampa…
Glycine propyl ester hydrochloride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H50250.03 H50250.06
H50250.03EA 35.4 EUR
H50250.03 H50250.06
Glycine propyl ester hydrochloride
Glycine propyl ester hydrochloride
CAS No.: 13049-01-9 Molecular Formula: H2NCH2CO2(CH2)2CH3.HCl Formula Weight: 117.15 Melting Point: 78-80° MDL No.: MFCD00151829
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151829
CAS Number: 13049-01-9
EINECS: 235-925-0