Stampa…
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea
L01301.18 L01301.30
L01301.18EA 25.3 EUR
L01301.18 L01301.30
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea ≥98%
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea
Purity: 98+% CAS No.: 18297-63-7 Molecular Formula: C7H20N2OSi2 Formula Weight: 204.42 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 1937452
Formula: C₇H₂₀N₂OSi₂
Peso molecolare: 204,42 g/mol
Punto di fusione: ∼ 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008260
CAS Number: 18297-63-7
EINECS: 242-177-9