2-Amino-2-cyanoacetamide 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
382760050
382760250
ACRO382760050EA
59
EUR
ACRO382760050
ACRO382760250
2-Amino-2-cyanoacetamide 97+%
2-Amino-2-cyanoacetamide
Formula:
C₃H₅N₃O Punto di fusione: 120…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040532 CAS Number: 6719-21-7 EINECS: 229-771-3 UN: 2928 ADR: 6.1,II |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Beige to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 120 to 124 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...