Dimetilamina 2 M in THF
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: C2H7N
Formula Weight: 45.08
Flash Point: -36°(-33°F)
Boiling Point: ca 60°
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008288
Formula:
C₂H₇N Punto di ebollizione: ∼60 °C Densità: 0,85 Flash Pt: –36 °C (–33 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008288 CAS Number: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 2924 ADR: 3,II Merck Index: 14,3228 |