Stampa…
Dimetilamina 2 M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
388381000 388388000
388381000.EA 90.6 EUR
388381000. 388388000.
Dimetilamina 2 M in THF, AcroSeal®
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: –36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008288
CAS Number: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M