Stampa…
Dimetilamina 2 mol/l in methanol, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
370261000 370268000
370261000.EA 91.5 EUR
370261000. 370268000.
Dimetilamina 2 mol/l in methanol, AcroSeal®
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
Densità: 0,775 g/cm³
Flash Pt: 5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008288
CAS Number: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 3286
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.9 to 2.2 M