Dipropyleneglycol (mixture of isomers) ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Dipropylene glycol
Purity: 99%
CAS No.: 25265-71-8
Molecular Formula: HOC3H6OC3H6OH
Formula Weight: 134.18
Physical Form: Liquid
Density: 1.022
Refractive Index: 1.4410
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -32°
Boiling Point: 231-235°
MDL No.: MFCD00051023
Formula:
C₆H₁₄O₃ Peso molecolare: 134,18 g/mol Punto di ebollizione: 231…235 °C Punto di fusione: –32 °C Densità: 1,022 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051023 CAS Number: 25265-71-8 EINECS: 246-770-3 |