Methyl (methoxymethylene)acetate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 3-methoxyacrylate
330460250
ACRO330460250EA
31.4
EUR
ACRO330460250
Methyl (methoxymethylene)acetate 95%
Methyl (methoxymethylene)acetate
Formula:
C₅H₈O₃ Peso molecolare: 116,1152 g/mol Punto di ebollizione: 169 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 3…4 °C Densità: 1,07 g/cm³ Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00128206 CAS Number: 34846-90-7 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |