Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl 2-Cyano-3-Ethoxyacrylate
Purity: 98%
CAS No.: 94-05-3
Molecular Formula: C8H11NO3
Formula Weight: 169.18
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 47-52°
Boiling Point: 190-191°/30mm
Beilstein Reference: 878814
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00009136
Formula:
C₈H₁₁NO₃ Peso molecolare: 169.18 g/mol Punto di ebollizione: 190…191 °C (30 mmHg) Punto di fusione: 47…52 °C Flash Pt: 130 °C (266 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009136 CAS Number: 94-05-3 EINECS: 202-299-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |