Stampa…
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L00982.06 L00982.14
L00982.06EA 56.6 EUR
L00982.06 L00982.14
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole ≥99%
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Purity: 99+% CAS No.: 1750-12-5 Molecular Formula: C2H6N6S Formula Weight: 146.17 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 134867 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00003098
Formula: C₂H₆N₆S
Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003098
CAS Number: 1750-12-5
EINECS: 217-135-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III