(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
D-Pyr-OH, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4042-36-8
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 82133
Formula:
C₅H₇NO₃ Peso molecolare: 129.12 g/mol Punto di fusione: 158…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066212 CAS Number: 4042-36-8 EINECS: 223-735-0 |