(±)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 149-87-1
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Melting Point: 183-185°
Beilstein Reference: 82131
Formula:
C₅H₇NO₃ Punto di fusione: 183…185 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064322 CAS Number: 149-87-1 EINECS: 205-748-3 |