Stampa…
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
H31867.03 H31867.09
H31867.03EA 48.1 EUR
H31867.03 H31867.09
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Purity: 96% CAS No.: 4815-36-5 Molecular Formula: C13H13NO2S Formula Weight: 247.32 Physical Form: Crystalline solid Appearance: Yellow Melting Point: 90-94° MDL No.: MFCD00126391
Formula: C₁₃H₁₃NO₂S
Peso molecolare: 247,32 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126391
CAS Number: 4815-36-5