Stampa…
Pyrrole-2-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L13756.03 L13756.06 L13756.14
L13756.03EA 44.9 EUR
L13756.03 L13756.06 L13756.14
Pyrrole-2-carboxylic acid ≥99%
Pyrrole-2-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 634-97-9 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Melting Point: ca 205° subl. Beilstein Reference: 80825
Formula: C₅H₅NO₂
Peso molecolare: 111,10 g/mol
Punto di fusione: ∼ 205 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005219
CAS Number: 634-97-9
EINECS: 211-221-9