Stampa…

Orotic acid, anidro 97%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid

B25349.36 B25349.22
B25349.36EA 262 EUR
B25349.36 B25349.22
Orotic acid, anidro 97%
Orotic acid

Purity: 97% CAS No.: 65-86-1 Molecular Formula: C5H4N2O4 Formula Weight: 156.10 Melting Point: 344-347° MDL No.: MFCD00006027

Formula: C₅H₄N₂O₄
Peso molecolare: 156,10 g/mol
Punto di fusione: 344…347 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006027
CAS Number: 65-86-1
EINECS: 200-619-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR