Stampa…
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
H50563.03 H50563.06
H50563.03EA 116 EUR
H50563.03 H50563.06
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone ≥98%
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Purity: 98% CAS No.: 7661-32-7 Molecular Formula: C10H10BrNO Formula Weight: 240.10 Boiling Point: 98-101° MDL No.: MFCD00138502
Formula: C₁₀H₁₀BrNO
Peso molecolare: 240,10 g/mol
Punto di ebollizione: 98…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138502
CAS Number: 7661-32-7