3-Fluoro-L-tyrosine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 7423-96-3
Molecular Formula: C9H10FNO3
Formula Weight: 199.18
Melting Point: 260-261°
Beilstein Reference: 3204802
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002607
Formula:
C₉H₁₀FNO₃ Punto di fusione: 260…261 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002607 CAS Number: 7423-96-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |