3-Nitro-L-tyrosine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
Purity: 98%
CAS No.: 621-44-3
Molecular Formula: C9H10N2O5
Formula Weight: 226.19
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 2813157
Formula:
C₉H₁₀N₂O₅ Peso molecolare: 226.3 g/mol Punto di fusione: ∼ 230 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007123 CAS Number: 621-44-3 EINECS: 210-688-6 |