Manganese(II) perchlorate hexahydrate ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 15364-94-0
Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 361.93 (253.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150255
Formula:
Cl₂MnO₈·6H₂O Punto di fusione: 165 °C, (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150255 CAS Number: 15364-94-0 EINECS: 237-390-9 UN: 1481 ADR: 5.1,II |