Stampa…
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12309.22 12309.36
12309.22EA 52 EUR
12309.22 12309.36
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, per analisi
Manganese(II) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 15364-94-0 Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 361.93 (253.84anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150255
Formula: Cl₂MnO₈·6H₂O
Peso molecolare: 361.931 g/mol
Punto di fusione: 165 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150255
CAS Number: 15364-94-0
EINECS: 237-390-9
UN: 1481
ADR: 5.1 II