Stampa…
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-(diethoxyphosphoryl)propanoate
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
L10190.09EA 65.7 EUR
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98%
Triethyl-3-phosphonopropionate
Purity: 98% CAS No.: 3699-67-0 Molecular Formula: C9H19O5P Formula Weight: 238.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 127-129°/2mm Beilstein Reference: 1790966 MDL No.: MFCD00015167
Formula: C₉H₁₉O₅P
Peso molecolare: 238,22 g/mol
Punto di ebollizione: 127…129 °C (2 mmHg)
Densità: 1,094
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015167
CAS Number: 3699-67-0