Stampa…
Triethyl phosphonoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14120.0E A14120.22 A14120.36
A14120.0EEA 654 EUR
A14120.0E A14120.22 A14120.36
Triethyl phosphonoacetate ≥98%
Triethyl phosphonoacetate
Purity: 98+% CAS No.: 867-13-0 Molecular Formula: C8H17O5P Formula Weight: 224.19 Flash Point: 165°(329°F) Refractive Index: 1.4310 Melting Point: -24° Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 1343714 MDL No.: MFCD00009177
Formula: C₈H₁₇O₅P
Punto di ebollizione: 260…262 °C
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,125
Flash Pt: 165 °C (329 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009177
CAS Number: 867-13-0
EINECS: 212-757-6