Triethyl phosphonoacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₇O₅P Punto di ebollizione: 260…262 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –24 °C Densità: 1,13 g/cm³ Flash Pt: 105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009177 CAS Number: 867-13-0 EINECS: 212-757-6 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Acid value | ≤2 mg KOH/g |