2-Dimethylaminoethyl methacrylate stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₁₅NO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008589 CAS Number: 2867-47-2 EINECS: 220-688-8 UN: 2522 ADR: 6.1,II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -50 °C |
Molar Mass | 157.21 g/mol |
Boiling Point | 182 - 192 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 65 °C |
Explosion Limit | 1.20 %(V) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 255 °C |