2-Dimethylaminoethyl methacrylate 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
DMA
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
Stabilized with ca 0.2% 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2867-47-2
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point: ca -30°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1757048
UN No.: 2522
MDL No.: MFCD00008589
Formula:
C₈H₁₅NO₂ Peso molecolare: 157,21 g/mol Punto di ebollizione: 186…188 °C Punto di fusione: ∼–30 °C Densità: 0,932 Flash Pt: 70 °C (158 °F) |
MDL Number:
MFCD00008589 CAS Number: 2867-47-2 EINECS: 220-688-8 UN: 2522 ADR: 6.1,II |