Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008590 CAS Number: 97-90-5 EINECS: 202-617-2 |
Solubility |
|
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 198.22 g/mol |
Boiling Point | 240 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 101.5 °C |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |