Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 97-90-5
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Crosslinking monomer
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 83…85 °C (1 mmHg) Densità: 1,051 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008590 CAS Number: 97-90-5 EINECS: 202-617-2 |