Decylphosphonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6874-60-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9PO3H2
Formula Weight: 222.27
Melting Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1771572
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00015830
Formula:
C₁₀H₂₃O₃P Punto di fusione: 100…101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015830 CAS Number: 6874-60-8 EINECS: 229-975-2 UN: 3261 ADR: 8,III |