3-Bromobenzo[b]thiophene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 7342-82-7
Molecular Formula: C8H5BrS
Formula Weight: 213.10
Refractive Index: 1.6680
Boiling Point: 72-74°/0.27mm
MDL No.: MFCD00023009
Formula:
C₈H₅BrS Punto di ebollizione: 72…74 °C (0,27 mmHg) Densità: 1,629 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023009 CAS Number: 7342-82-7 |