8-Bromoisoquinoline
Fornitore: Cayman Chemical
10007082-1
10007082-500
CAYM10007082-1EA
116
EUR
CAYM10007082-1
CAYM10007082-500
8-Bromoisoquinoline
8-Bromoisoquinoline
Formula:
C₉H₆BrN Peso molecolare: 208,0600 g/mol |
MDL Number:
MFCD04973298 CAS Number: 63927-22-0 |